About This Item
化学式:
H2CCHC(O)NH(CH2CH2O)n CH2CH2NHC(O)CHCH2
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.25
おすすめの製品
フォーム
fine powder
品質水準
分子量
Mn 6000
average Mn 6000
含みます
≥50 ppm MEQH as inhibitor
色
white to off-white
溶解性
deionized water: 20 wt. % at 23 °C
Ω末端
acrylamide
α末端
acrylamide
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Poly(ethylene glycol) (PEG) diacrylamide is a linear, homobifunctional crosslinking PEG polymer with two acrylamide groups. PEG diacrylamide replaces the unstable ester bonds of commonly used PEG diacrylate crosslinkers with hydrolytically stable amides.
アプリケーション
PEG diacrylamide is a biocompatible, hydrophilic polymer commonly used to form crosslinked polymer networks and PEG hydrogels. Crosslinked networks can be formed via radical initiator induced polymerization and photopolymerization. Due to its stable amide bond, PEG diacrylamide can be used to prepare hydrogels suitable for long-term studies and eliminate non-specific hydrogel degradation. The acrylamide functional groups can also be reacted with thiol-containing peptide crosslinkers to create enzymatically-sensitive crosslinked networks. PEG diacrylamide has numerous applications in tissue engineering, 3D printing, and drug delivery.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
929778-BULK:
929778-1G:
929778-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)