Merck
722847
Sigma-Aldrich
trans-6-オクタデセン酸-1,2,3,4,5-13C5
99 atom % 13C, 97% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)10CH=CH(13CH2)413COOH
分子量:
287.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
97% (CP)
形状
liquid
質量シフト
M+5
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCC\C=C\[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h12-13H,2-11,14-17H2,1H3,(H,19,20)/b13-12+/i14+1,15+1,16+1,17+1,18+1
InChI Key
CNVZJPUDSLNTQU-LAFYPCKNSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
722847-VAR:
722847-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)