Merck
605689
Sigma-Aldrich
Myristic acid-13C14
99 atom % 13C, 99% (CP)
別名:
Myristic acid-ul-13C, Tetradecanoic acid-13C14
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CH3(13CH2)1213CO2H
CAS番号:
分子量:
242.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
品質水準
アッセイ
99% (CP)
形状
solid
bp
250 °C/100 mmHg (lit.)
mp
52-54 °C (lit.)
質量シフト
M+14
SMILES記法
[13CH3][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C14H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h2-13H2,1H3,(H,15,16)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1
InChI Key
TUNFSRHWOTWDNC-FIJHWJEJSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
605689-1MG:
605689-BULK:
605689-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)