Merck
42439
Supelco
Myristic acid-1,2,3,4-13C4
analytical standard
別名:
Tetradecanoic-1,2,3,4-13C4 acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C4C10H28O2
分子量:
232.34
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥95.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
標識化の程度
≥99%
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCCCCCC[13CH2][13CH2][13CH2][13C](O)=O
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
42439-BULK:
42439-10MG:
42439-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)