Merck
Z170658
Sigma-Aldrich
Aldrich® glass mercury trap
pkg of 1 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41112406
NACRES:
NB.79
包装
pkg of 1 ea
詳細
Designed to prevent mercury from being drawn into vacuum pump.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)