Key Documents
Z152439
Sigma-Aldrich
Aldrich® mercury bubbler
joint: ST/NS 24/40, capacity 40 mL
別名:
bubblers, scientific bubblers
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
ジョイント
joint: ST/NS24/40
キャパシティ
40 mL
詳細
Permits increased pressure within reaction vessels. Internal reservoir prevents mercury from being drawn into reaction flask or pushed out of bubbler. Do not overfill with mercury. Allows solvents to boil at higher temperatures.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)