詳細
ねじ式真空ストップコック付き、鋸歯状インレット/アウトレット管付き。低圧(2 psi未満)ガス流の調節とモニタリング用。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
Z156566-1EA | 4061833303375 |