Merck
Z147958
Sigma-Aldrich
Aldrich® reverse-flow bubbler
capacity 25 mL , per chamber
別名:
bubblers, scientific bubblers
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
キャパシティ
25 mL , per chamber
詳細
Monitors gas flow into, or evolution from a system.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC