Merck
SYNB257040
Synthware mineral oil bubbler
O.D. × H 185 mm
別名:
Mineral Oil Bubbler, Synthware B257040
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware B257040
外径 × H
185 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
With 10 mm O.D. hose connection.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)