キャパシティ
15 mL
関連するカテゴリー
詳細
Built-in flash arrester bulb prevents backflow.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
Z223727-1EA | 4061832110585 |