物質
standard stem glass impinger
ジョイント
joint ST/NS reservoir
認証
NIOSH 3500,3505,3508,3509,3513,5508,5516,5521,5522
OSHA ID-120
詳細
marked intervals 5 mL
包装
pkg of 1 ea
テクニック
active air sampling: suitable
リザーバー(長さ×全長)
152 mm (6 in.) × 186 mm (7.3 in.)
リザーバー容積
25 mL
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ホウケイ酸ガラス製のインピンジャ-(粒子用)およびバブラ-(気体・蒸気用)です。液体中に吹き込んで空気中の不純物を集める必要がある米国労働安全衛生研究所(NIOSH)および米国安全衛生局(OSHA)の試験法に最適です。すり合わせガラスジョイントまたはPTFE製マイクロコネクタ-が付属しています。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック