Merck
64712-U
Supelco
ネジ式マイクロコネクター型インピンジャー
volume 22 mL
別名:
インピンジャー/バブラー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104008
NACRES:
NB.24
物質
glass impinger
詳細
threaded joint
特徴
syringe type Standard stem
包装
pkg of 2 ea
テクニック
active air sampling: suitable
キャップ直径
20 mm
インピンジャー長
143 mm (5 5/8 in.) , without vial
容量
22 mL
フィッティング
20-400 GCMI thread
アプリケーション
air monitoring
environmental
industrial hygiene
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ねじ式マイクロコネクタ-型インピンジャ-――20mmねじ、標準ガラス軸6ドラムバイアル(22mL)が付属しています。
ホウケイ酸ガラス製のインピンジャ-(粒子用)およびバブラ-(気体・蒸気用)です。液体中に吹き込んで空気中の不純物を集める必要がある米国労働安全衛生研究所(NIOSH)および米国安全衛生局(OSHA)の試験法に最適です。すり合わせガラスジョイントまたはPTFE製マイクロコネクタ-が付属しています。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)