Merck
719374
Sigma-Aldrich
Sodium sulfate-33S
98 atom % 33S, 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Na233SO4
分子量:
142.95
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.13
同位体純度
98 atom % 33S
品質水準
アッセイ
98% (CP)
フォーム
solid
質量シフト
M+1
SMILES記法
[Na+].[Na+].[O-][33S]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2/i;;5+1
InChI Key
PMZURENOXWZQFD-JCIGTKTHSA-L
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
719374-VAR:
719374-10MG:
719374-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)