Merck
719358
Sigma-Aldrich
硫黄-33S
99 atom %
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
33S
分子量:
32.97
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141912
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom %
フォーム
solid
mp
119 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
[33S]
InChI
1S/S/i1+1
InChI Key
NINIDFKCEFEMDL-OUBTZVSYSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
消防法
第2類:可燃性固体
硫黄
危険等級II
Jan Code
719358-BULK:
719358-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)