同位体純度
≥98 atom % 34S
アッセイ
≥98 atom %
フォーム
solid
質量シフト
M+2
SMILES記法
O=[34S]([O-])([O-])=O.[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)/i;;5+2
InChI Key
BFNBIHQBYMNNAN-LWXNFOOJSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
809373-VAR:
809373-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)