Merck
718882
Sigma-Aldrich
硫酸ナトリウム-34S
90 atom % 34S, 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Na234SO4
分子量:
143.95
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.13
同位体純度
90 atom % 34S
品質水準
アッセイ
98% (CP)
フォーム
crystals
mp
884 °C (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
[Na+].[Na+].[O-][34S]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2/i;;5+2
InChI Key
PMZURENOXWZQFD-LWXNFOOJSA-L
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
718882-100MG:
718882-VAR:
718882-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1