Merck
718211
Sigma-Aldrich
1-メチルイミダゾール-2-スルホニルクロリド
95%
別名:
1-メチル-1H-イミダゾール-2-スルホニルクロリド, 2-クロロスルホニル-1-メチルイミダゾール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H5ClN2O2S
CAS番号:
分子量:
180.61
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
66-71 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cn1ccnc1S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C4H5ClN2O2S/c1-7-3-2-6-4(7)10(5,8)9/h2-3H,1H3
InChI Key
VIGPKJYEYGGCLK-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Health hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
718211-1G:
718211-VAR:
718211-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Xingnan Li et al.
Steroids, 99(Pt A), 84-90 (2014-12-30)
Estrogen metabolites are important biomarkers to evaluate cancer risks and metabolic diseases. Due to their low physiological levels, a sensitive and accurate method is required, especially for the quantitation of unconjugated forms of endogenous steroids and their metabolites in humans.