Merck
516228
Sigma-Aldrich
Sulfonyl chloride, polymer-bound
70-90 mesh, extent of labeling: 2.5-3.0 mmol/g loading, 8.5 % cross-linked with divinylbenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
クロスリンク
8.5 % cross-linked with divinylbenzene
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
reactivity: amine reactive
標識化の程度
2.5-3.0 mmol/g loading
粒径
70-90 mesh
SMILES記法
C=Cc1ccccc1.ClS(=O)(=O)c2ccccc2.C=Cc3ccc(C=C)cc3
InChI
1S/ClHO2S/c1-4(2)3/h4H
InChI Key
JRZWKDKJYNXNGZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Reacts with nucleophiles
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
516228-5G:
516228-25G:
516228-100G:
516228-VAR:
516228-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)