Merck
718181
Sigma-Aldrich
N-4-メタンスルホンアミドフェニルボロン酸
≥95%
別名:
4-(ジヒドロキシボリル)-N-(メチルスルホニル)フェニルアミン, 4-(メタンスルホニルアミノ)フェニルボロン酸, 4-メチルスルホニルアミノフェニルボロン酸, [4-[(メタンスルホニル)アミノ]フェニル]ボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H10BNO4S
CAS番号:
分子量:
215.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
solid
SMILES記法
CS(=O)(=O)Nc1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C7H10BNO4S/c1-14(12,13)9-7-4-2-6(3-5-7)8(10)11/h2-5,9-11H,1H3
InChI Key
NDVJJEADFLTFCD-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の調製の反応物質です。
  • 強力で選択的なIKK-βインヒビター
  • 骨粗鬆症治療のためのインヒビター
  • ヒトファルネシルピロリン酸合成酵素阻害剤
  • Cdkインヒビターとしての2-アリールプリンの合成における、鈴木型Pd(0)カップリング反応
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
718181-5G:
718181-BULK:
718181-VAR:
718181-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)