Merck
717274
Sigma-Aldrich
1,3,6,8-テトラブロモピレン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H6Br4
CAS番号:
分子量:
517.83
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
97%
形状
solid
mp
416-420 °C
SMILES記法
Brc1cc(Br)c2ccc3c(Br)cc(Br)c4ccc1c2c34
InChI
1S/C16H6Br4/c17-11-5-13(19)9-3-4-10-14(20)6-12(18)8-2-1-7(11)15(9)16(8)10/h1-6H
InChI Key
ZKBKRTZIYOKNRG-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
有機EL発光材料(青~緑色)合成のためのビルディングブロック化合物
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
717274-VAR:
717274-BULK:
717274-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
You Zhou et al.
The Analyst, 143(15), 3628-3634 (2018-07-04)
1-Hydroxypyrene (1-HP) is a urinary metabolite of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs), and can function as a convenient biomarker for human intoxication of PAH carcinogens. The development of simple 1-HP sensors with high sensitivity and fast response is highly desirable. Herein
Yasuchika Hasegawa et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 25(53), 12308-12315 (2019-07-23)
Oxygen-sensitive and near-infrared (NIR) luminescent YbIII coordination polymers incorporating ligands based on pyrene derivatives were synthesized: YbIII -TBAPy and YbIII -TIAPy (TBAPy: 1,3,6,8-tetrakis(p-benzoate)pyrene; TIAPy: 1,3,6,8-tetrakis(3,5-isophthalic acid)pyrene). The coordination structures of these materials have been characterized by means of electrospray ionization