Merck
716235
Sigma-Aldrich
2-ブロモメチルフェニルボロン酸ピナコールエステル
95%
別名:
2-(2-(ブロモメチル)フェニル)-4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H18BBrO2
CAS番号:
分子量:
297.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
82-86 °C
官能基
bromo
SMILES記法
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccccc2CBr
InChI
1S/C13H18BBrO2/c1-12(2)13(3,4)17-14(16-12)11-8-6-5-7-10(11)9-15/h5-8H,9H2,1-4H3
InChI Key
ROIXSNLOYHDYBP-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
716235-VAR:
716235-1G:
716235-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)