Merck
679453
Sigma-Aldrich
2-(Bromomethyl)phenylboronic acid
別名:
α-ブロモ-o-トルエンボロン酸, o-ボロノベンジルブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H8BBrO2
CAS番号:
分子量:
214.85
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
mp
158-162 °C
品質水準
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OB(O)c1ccccc1CBr
InChI
1S/C7H8BBrO2/c9-5-6-3-1-2-4-7(6)8(10)11/h1-4,10-11H,5H2
InChI Key
MYVJCOQGXCONPE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
不定量の無水物を含むことがあります。
アプリケーション
以下の反応に関わる反応物質です。
  • フェニルボロン酸-ペンダントサイクレンの炭素ホウ素結合切断に関する試験
  • グルコースまたは他の単糖およびヒドロキシカルボン酸を検出する感知システムの開発
  • 細胞毒性研究に用いるホウ素化トリアリールおよびテトラアリールホスホニウム塩の合成
  • ローダミンおよびボロン酸基からなる化学センサーを用いた、比色分析と蛍光光度による水銀測定
  • フルオライドイオンセンサーとして用いるボロン酸含有イミダゾリウムの合成
  • 抗炎症抗腫瘍活性をもつ分子のための、アデニンとの反応
2-(Bromomethyl)phenylboronic acid can be used as a reactant to synthesize:
  • Boronic acid-functionalized benzyl viologen (o-BBV) from 4,4′-bipyridine. o-BBV finds its application as a chemosensor to sense glucose in aqueous water.
  • 2-(azidomethyl)phenylboronic acid, which is further employed in the preparation of isoquinoline derivatives.
  • Aryl boronic acid derivatives as fluorescent probe for hydrogen peroxide detection.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
679453-5G:
679453-BULK:
679453-1G:
679453-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
A highly sensitive water-soluble system to sense glucose in aqueous solution
Feng L, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 9(8), 2938-2942 (2011)