Merck
715492
Sigma-Aldrich
4-(ジメチルカルバモイル)フェニルボロン酸
≥94%
別名:
(4-(ジメチルアミノカルボニル)フェニル)ボロン酸, 4-(N,N-ジメチルアミノカルボニル)フェニルボロン酸, 4-(ジメチルカルバモイル)ベンゼンボロン酸, 4-ジメチルカルバモイルフェニルボロン酸, [4-(N,N-ジメチルアミノカルボニル)フェニル]ボロン酸, [4-(N,N-ジメチルカルバモイル)フェニル]ボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H12BNO3
CAS番号:
分子量:
193.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥94%
フォーム
solid
mp
141-145 °C
官能基
amide
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN(C)C(=O)c1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C9H12BNO3/c1-11(2)9(12)7-3-5-8(6-4-7)10(13)14/h3-6,13-14H,1-2H3
InChI Key
QJYYVSIRDJVQJW-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
無水物を含有することがあります。
アプリケーション
以下の調製の反応物質です。
  • グルココルチコイド受容体選択的アゴニスト
  • チェックポイント1キナーゼ(CHK1)インヒビターとしての(チエノピリジン)カルボキサミド
  • 哺乳類ラパマイシン標的タンパク質のATP競合的インヒビターとしての、[(ピロロ[2,3-b]ピリジニル)メチレン]ヒドロキシベンゾフラノン
  • インスリン様増殖因子-1受容体チロシンキナーゼの阻害剤としてのピロロピリジン
以下の反応物質です。
  • キナゾリンジオンの銅触媒性のN-アリール化
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
715492-VAR:
715492-1G:
715492-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)