Merck
651621
Sigma-Aldrich
4-アミノ-3-ニトロフェニルボロン酸
technical grade, 90%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H7BN2O4
CAS番号:
分子量:
181.94
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
品質水準
アッセイ
90%
フォーム
solid
mp
215-225 °C (dec.)
官能基
nitro
SMILES記法
Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)B(O)O
InChI
1S/C6H7BN2O4/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9(12)13/h1-3,10-11H,8H2
InChI Key
IRTXQNNJQZNKRP-UHFFFAOYSA-N
詳細
4-Amino-3-nitrophenylboronic acid is a synthetic building block used in metal-catalyzed Suzuki coupling reaction.
アプリケーション
4-Amino-3-nitrophenylboronic acid can be used as a reactant to prepare difluoromethoxy-3-nitrobiphenyl-4-amine by coupling with 1-bromo-2-(difluoromethoxy)-benzene in the presence of a palladium catalyst.
その他情報
無水物を含有します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
651621-VAR:
651621-1G:
651621-BULK:
651621-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)