Merck
719382
Sigma-Aldrich
4-アミノ-3-フルオロフェニルボロン酸 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H8BClFNO2
CAS番号:
分子量:
191.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
solid
品質水準
mp
150-160 °C
官能基
fluoro
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.Nc1ccc(cc1F)B(O)O
InChI
1S/C6H7BFNO2.ClH/c8-5-3-4(7(10)11)1-2-6(5)9;/h1-3,10-11H,9H2;1H
InChI Key
NXCNVCKJELIVDM-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
719382-VAR:
719382-250MG:
719382-BULK:
719382-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)