Merck
564494
Sigma-Aldrich
4-フルオロ-2-メトキシフェニルボロン酸
≥95%
別名:
4-フルオロ-2-メトキシベンゼンボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H3(OCH3)B(OH)2
CAS番号:
分子量:
169.95
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
mp
131-136 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES記法
COc1cc(F)ccc1B(O)O
InChI
1S/C7H8BFO3/c1-12-7-4-5(9)2-3-6(7)8(10)11/h2-4,10-11H,1H3
InChI Key
ADJBXDCXYMCCAD-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下に関与する反応剤です。
  • ヘテロビアリールの合成のための鈴木-宮浦クロスカップリング反応
  • 抗血栓剤の合成のための鈴木およびStilleカップリング
以下の生物活性分子の合成に使用される反応剤/前駆体です。
  • GSK-3β阻害剤として使用される2-(4-ピリジル)チエノピリジノン
  • 抗うつ作用を有するNMDA受容体アンタゴニストのNR2Bサブタイプとしてのアリールヘテロアリールメチルアミン
  • 炎症および骨量減少の二重の調節因子として使用されるジフェニルケトン
  • CB1アンタゴニスト
その他情報
無水物を含有します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
564494-1G:
564494-5G:
564494-BULK:
564494-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)