Merck
639079
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2-buten-2-ylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH2)2C=CCH3BO2
CAS番号:
分子量:
113.95
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
mp
173-178 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C\C(C)=C(\C)B(O)O
InChI
1S/C5H11BO2/c1-4(2)5(3)6(7)8/h7-8H,1-3H3
InChI Key
ONHWZTRGTFWBIX-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の反応に関わる反応物質です。
  • 8-アルケニルボロンピロメテン色素の合成
  • N-メチルイミノ二酢酸または芳香族アルデヒド、芳香族複素環アルデヒドまたは脂肪族アルデヒドとの付加反応
  • メチルo-ホルミル安息香酸のアリール化
  • tert-ブタンスルフィニルα-分枝アリルアミンの合成
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
639079-BULK:
639079-VAR:
639079-5G:
639079-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)