Merck
715476
Sigma-Aldrich
ピリド[2,3-b]ピラジン-7-イルボロン酸ピナコールエステル
97%
別名:
7-(4,4,5,5-テトラメチル-1,3,2-ジオキサボロラン-2-イル)ピリド[2,3-b]ピラジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H16BN3O2
CAS番号:
分子量:
257.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
167-172 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2cnc3nccnc3c2
InChI
1S/C13H16BN3O2/c1-12(2)13(3,4)19-14(18-12)9-7-10-11(17-8-9)16-6-5-15-10/h5-8H,1-4H3
InChI Key
QLYMAIYXJXENHJ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
715476-VAR:
715476-250MG:
715476-1G:
715476-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)