Merck
563870
Sigma-Aldrich
1-(フェニルスルホニル)-3-インドリルボロン酸
97%
別名:
1-(フェニルスルホニル)-3-インドールボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5SO2NC8H5B(OH)2
CAS番号:
分子量:
301.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
mp
144 °C (dec.) (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OB(O)c1cn(c2ccccc12)S(=O)(=O)c3ccccc3
InChI
1S/C14H12BNO4S/c17-15(18)13-10-16(14-9-5-4-8-12(13)14)21(19,20)11-6-2-1-3-7-11/h1-10,17-18H
InChI Key
YKTZLHLBQGCFQX-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
563870-1G:
563870-BULK:
563870-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
This brochure contains a comprehensive selection of boronic acids, boronic acid esters, diboron esters, and transition-metal catalysts useful for the Suzuki–Miyaura coupling reaction