Merck
684589
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-3-pyridineboronic acid
≥95.0%
別名:
2-メトキシ-3-ピリジニルボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H8BNO3
CAS番号:
分子量:
152.94
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95.0%
形状
solid
mp
140-144 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ncccc1B(O)O
InChI
1S/C6H8BNO3/c1-11-6-5(7(9)10)3-2-4-8-6/h2-4,9-10H,1H3
InChI Key
NVOLYUXUHWBCRJ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
May contain varying amounts of anhydride.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
684589-BULK:
684589-5G:
684589-VAR:
684589-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)