Merck
719455
Sigma-Aldrich
2-ブロモメチルフェニルボロン酸MIDAエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H13BBrNO4
CAS番号:
分子量:
325.95
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
powder
品質水準
mp
196-202 °C
SMILES記法
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)c2ccccc2CBr
InChI
1S/C12H13BBrNO4/c1-15-7-11(16)18-13(19-12(17)8-15)10-5-3-2-4-9(10)6-14/h2-5H,6-8H2,1H3
InChI Key
GUOSLMTXTQNEPM-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
719455-500MG:
719455-BULK:
719455-1G:
719455-VAR:
719455-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)