Merck
804940
Sigma-Aldrich
5-Bromo-2-benzofuranboronic acid MIDA ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H11BBrNO5
分子量:
351.95
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
powder
品質水準
官能基
bromo
SMILES記法
BrC1=CC=C2C(C=C([B-]3([N+](C4)(C)CC(O3)=O)OC4=O)O2)=C1
InChI
1S/C13H11BBrNO5/c1-16-6-12(17)20-14(16,21-13(18)7-16)11-5-8-4-9(15)2-3-10(8)19-11/h2-5H,6-7H2,1H3
InChI Key
ZNACQWWAWVGCRP-UHFFFAOYSA-N
詳細
5-Bromo-2-benzofuranboronic acid MIDA ester is a MIDA (N-methyliminodiacetic acid) protected boronate ester. Some of its unique features include air-stability, compatibility with common harsh synthetic reagents, solubility in various organic solvents and compatibility with silica-gel. These attributes makes it highly useful in Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
804940-VAR:
804940-1G:
804940-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)