Merck
706140
Sigma-Aldrich
4-[(フェニルアミノ)カルボニル]フェニルボロン酸ピナコールエステル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H22BNO3
分子量:
323.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
powder
mp
209-214 °C
官能基
amide
SMILES記法
CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(cc2)C(=O)Nc3ccccc3
InChI
1S/C19H22BNO3/c1-18(2)19(3,4)24-20(23-18)15-12-10-14(11-13-15)17(22)21-16-8-6-5-7-9-16/h5-13H,1-4H3,(H,21,22)
InChI Key
TWLVUSQQVDJZPI-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
706140-BULK:
706140-5G:
706140-1G:
706140-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)