Merck
546658
Sigma-Aldrich
メチル 3-アミノ-4-メチルチオフェン-2-カルボキシラート
97%
別名:
3-アミノ-4-メチルチオフェンカルボン酸メチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H9NO2S
CAS番号:
分子量:
171.22
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
85-88 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
COC(=O)c1scc(C)c1N
InChI
1S/C7H9NO2S/c1-4-3-11-6(5(4)8)7(9)10-2/h3H,8H2,1-2H3
InChI Key
YICRPERKKBDRSP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
546658-25G:
546658-BULK:
546658-VAR:
546658-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)