Merck
691453
Sigma-Aldrich
3-ブロモ-5-ヨードピリジン
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H3BrIN
CAS番号:
分子量:
283.89
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
127-131 °C
官能基
bromo
iodo
SMILES記法
Brc1cncc(I)c1
InChI
1S/C5H3BrIN/c6-4-1-5(7)3-8-2-4/h1-3H
InChI Key
AOOZLVWDZUPEHT-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
691453-BULK:
691453-250MG:4548173998114
691453-VAR:
691453-1G:4548173998107
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)