アッセイ
≥98.0% (RT)
フォーム
powder
pH
9.5-10.5
溶解性
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
官能基
sulfinic acid
SMILES記法
OCS(O[Na])=O.[H]O[H].[H]O[H]
InChI
1S/CH3O3S.Na.2H2O/c2-1-5(3)4;;;/h1H2,(H,3,4);;2*1H2/q-1;+1;;
InChI Key
VJWVWUHJLZEHOU-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
ヒドロキシメタンスルフィン酸ナトリウム二水化物は、以下のような幅広い有機変換に使用できる汎用的な試薬です。
- スルホンおよびスルチン調製用SO2-2アニオン源。
- ビシナルジブロモアルカンの脱臭素化。
- アルデヒドおよびケトンの還元的脱ハロゲン化。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Muta. 2 - Repr. 2
補足的ハザード
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
71530-VAR:
71530-250G:
71530-BULK:
71530-5KG:
71530-1KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Rongalite: a useful green reagent in organic synthesis.
Kotha S, et al.
Chemical Reviews, 112(3), 1650-1680 (2011)
S V Makarov et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 367(2), 289-296 (1999-07-09)
Sodium hydroxymethanesulfinate, (HOCH2SO2Na, HMS) is relatively stable in aqueous alkaline environments, but rapidly decomposes in acidic medium to give a variety of products that include sulfur dioxide. A detailed kinetic and mechanistic study of the decomposition of HMS in slightly