Merck
163511
Sigma-Aldrich
ヒドロキシメタンスルフィン酸 一ナトリウム塩 二水和物
別名:
Sodium formaldehydesulfoxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOCH2SO2Na · 2H2O
CAS番号:
分子量:
154.12
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
powder
品質水準
mp
64-68 °C (lit.)
溶解性
alcohol: slightly soluble(lit.)
benzene: slightly soluble(lit.)
chloroform: slightly soluble(lit.)
diethyl ether: slightly soluble(lit.)
water: freely soluble(lit.)
官能基
sulfinic acid
SMILES記法
[Na+].[H]O[H].[H]O[H].OCS([O-])=O
InChI
1S/CH4O3S.Na.2H2O/c2-1-5(3)4;;;/h2H,1H2,(H,3,4);;2*1H2/q;+1;;/p-1
InChI Key
UCWBKJOCRGQBNW-UHFFFAOYSA-M
詳細
Oxidation reation of hydroxymethanesulfinic acid with chlorite has been studied in the pH range 4-8. It is a sulfur-containing reducing agent.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Muta. 2 - Repr. 2
補足的ハザード
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
163511-BULK:
163511-VAR:
163511-1KG:
163511-25KG:
163511-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Recent trends in the chemistry of sulfur-containing reducing agents.
Makarov, SV.
Russ. Chem. Rev., 70(10), 885-895 (2001)
Oxyhalogen-Sulfur Chemistry: Oxidation of Hydroxymethanesulfinic Acid by Chlorite 1.
Salem MA, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 100(22), 9377-9384 (1996)
S V Makarov et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 367(2), 289-296 (1999-07-09)
Sodium hydroxymethanesulfinate, (HOCH2SO2Na, HMS) is relatively stable in aqueous alkaline environments, but rapidly decomposes in acidic medium to give a variety of products that include sulfur dioxide. A detailed kinetic and mechanistic study of the decomposition of HMS in slightly