安全性情報
8.06455
Sigma-Aldrich
Sodium formaldehydesulfoxylate hydrate
(stabilised with sodium carbonate) for synthesis
別名:
Sodium formaldehydesulfoxylate hydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CH3NaO3S · xH2O (x ca. 2)
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
205-739-4
NACRES:
NA.22
蒸気圧
2.68 hPa ( 20 °C)
品質水準
フォーム
powder
有効性
6400 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
9.5-10.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
63 °C
溶解性
600 g/L
密度
1.8 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
950 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Na+].[S](=O)(O)C[O-].O.O
InChI
1S/CH3O3S.Na.2H2O/c2-1-5(3)4;;;/h1H2,(H,3,4);;2*1H2/q-1;+1;;
InChI Key
VJWVWUHJLZEHOU-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
アナリシスノート
Assay (iodometric, calc. as dihydrate): ≥ 97.0 %
Iron (Fe): ≤ 0.003 %
Identity (IR): passes test
This material contains approx. 5% sulfit resulting from the production process.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Muta. 2 - Repr. 2
補足的ハザード
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
8064559999:
8064559050:
8064559025:
8064550000:
8064550100:
8064551000:
8064555000:
CO1E8064551000:
試験成績書(COA)