Merck
714887
Sigma-Aldrich
2,2'-アゾビス(2-メチルプロピオニトリル) 溶液
0.2 M in toluene
別名:
α,α'-アゾイソブチロニトリル 溶液, AIBN 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H12N4
CAS番号:
分子量:
164.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352102
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
liquid
濃度
0.2 M in toluene
屈折率
n20/D 1.495
密度
0.858 g/mL at 25 °C
官能基
azo
nitrile
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(\N=N\C(C)(C)C#N)C#N
InChI
1S/C8H12N4/c1-7(2,5-9)11-12-8(3,4)6-10/h1-4H3/b12-11+
InChI Key
OZAIFHULBGXAKX-VAWYXSNFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
2,2′-アゾビス(2-メチルプロピオニトリル)(AIBN)はラジカル開始剤です。AIBN溶液は、ラジカル誘導反応、特にフリーラジカル重合の開始に使用できます。次の反応で使用できます。
  • 可逆的付加開裂連鎖移動(RAFT)重合によるスチレン-ビニルピリジンジブロック共重合体の合成。
  • シリコンオキシカーバイドガラスの調製。
  • 電気泳動ディスプレイ用の二酸化チタン複合材料の調製のためのポリ[N-(p-ビニルベンジル)フタルイミド]の合成。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
39.9 °F
引火点(℃)
4.4 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第5類:自己反応性物質
アゾ化合物
危険等級I
第一種自己反応性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
714887-BULK:
714887-VAR:
714887-100ML:4548173305196
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Stable titanium dioxide grafted with poly [N-(p-vinyl benzyl) phthalimide] composite particles in suspension for electrophoretic displays.
Dai R, et al.
Colloid and Polymer Science, 289(4), 401-407 (2011)
Optimization of sol?gel/pyrolysis routes to silicon oxycarbide glasses.
Strachota A, et al.
Journal of Non-Crystalline Solids, 358(20), 2771-2782 (2012)
Aspects of the chemistry of azobisisobutyronitrile.
Bevington J C.
Journal of Polymer Science, 10(3), 195-202 (1993)
Styrene?vinyl pyridine diblock copolymers: Synthesis by RAFT polymerization and self?assembly in solution and in the bulk.
Zamfir M, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 50(8), 1636-1644 (2012)
Brandon Lynch et al.
Journal of biomedical materials research. Part B, Applied biomaterials, 105(7), 1863-1873 (2016-05-31)
Cartilage repair presents a daunting challenge in tissue engineering applications due to the low oxygen conditions (hypoxia) affiliated in diseased states. Hence, the use of biomaterial scaffolds with unique variability is imperative to treat diseased or damaged cartilage. Thermosensitive hydrogels