Merck
452106
Sigma-Aldrich
2,2′-アゾビス(2-メチルプロパン)
97%
別名:
アゾ-tert-ブタン, ジ-tert-ブチルジアゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3CN=NC(CH3)3
CAS番号:
分子量:
142.24
Beilstein:
1749274
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
不純物
<3% n-pentane
屈折率
n20/D 1.397 (lit.)
bp
47-48 °C/8 mmHg (lit.)
密度
0.756 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
azo
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)N=NC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18N2/c1-7(2,3)9-10-8(4,5)6/h1-6H3
InChI Key
GKCPCPKXFGQXGS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2,2′-Azobis(2-methylpropane)(ABMP) serves as a photo initiator since it produces radicals when excited bythe photons. It is an easily available initiators.
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
44.6 °F - closed cup
引火点(℃)
7 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
452106-1G:
452106-BULK:
452106-5G:
452106-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kelvin Chan et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 21(25), 11773-11779 (2005-12-01)
Photoinitiated chemical vapor deposition (piCVD) is an evolutionary CVD technique for depositing polymeric thin films in one step without using any solvents. The technique requires no pre- or post-treatment and uses a volatile photoinitiator to initiate free-radical polymerization of gaseous
Zi Liang Wu et al.
Nature communications, 4, 1586-1586 (2013-03-14)
Although Nature has always been a common source of inspiration in the development of artificial materials, only recently has the ability of man-made materials to produce complex three-dimensional (3D) structures from two-dimensional sheets been explored. Here we present a new
Living free-radical polymerization by reversible addition-fragmentation chain transfer: the RAFT process.
Chiefari J, et al.
Macromolecules, 31(6), 5559-5562 (1998)