Merck
714410
Sigma-Aldrich
3,5-ジクロロ-1,2-ジアミノベンゼン
97%
別名:
3,5-ジクロロ-1,2-フェニレンジアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6Cl2N2
CAS番号:
分子量:
177.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
60-65 °C
官能基
chloro
SMILES記法
Nc1cc(Cl)cc(Cl)c1N
InChI
1S/C6H6Cl2N2/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2H,9-10H2
InChI Key
YWPGZWRHHRUXEK-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
714410-VAR:
714410-5G:
714410-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1