Merck
741493
Sigma-Aldrich
1,2-Diamino-3,5-dimethylbenzene
96%
別名:
3,5-Dimethyl-1,2-phenylenediamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H12N2
CAS番号:
分子量:
136.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
96%
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
solid
mp
73-78 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cc1cc(C)c(N)c(N)c1
InChI
1S/C8H12N2/c1-5-3-6(2)8(10)7(9)4-5/h3-4H,9-10H2,1-2H3
InChI Key
DMEPVFSJYHJGCD-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
1,2-Diamino-3,5-dimethylbenzene can be used as a starting material to synthesize:
  • Tetramethyl quinoxaline derivatives by reacting with 1,2-dicarbonyl compounds.
  • 5,7-Dimethyl-1H-benzotriazole by reacting with tert-butyl nitrite.
  • Dimethyl-1H-benzimidazole by reacting with dimethylformamide (DMF).
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
741493-5G:
741493-BULK:
741493-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Expedient synthesis of benzimidazoles using amides
Kattimani PP, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5(37), 29447-29455 (2015)