Merck
710814
Sigma-Aldrich
2-ブロモ-5-ヒドロキシベンズアルデヒド
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H5BrO2
CAS番号:
分子量:
201.02
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
形状
solid
mp
130-135 °C
官能基
aldehyde
bromo
SMILES記法
Oc1ccc(Br)c(C=O)c1
InChI
1S/C7H5BrO2/c8-7-2-1-6(10)3-5(7)4-9/h1-4,10H
InChI Key
SCRQAWQJSSKCFN-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
710814-VAR:
710814-BULK:
710814-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1