Merck
710563
Sigma-Aldrich
トリス(o-メトキシフェニル)ホスフィン
96%
別名:
NSC 93545, トリス(o-アニシル)ホスフィン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H21O3P
CAS番号:
分子量:
352.36
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
198-204 °C
官能基
phosphine
SMILES記法
COc1ccccc1P(c2ccccc2OC)c3ccccc3OC
InChI
1S/C21H21O3P/c1-22-16-10-4-7-13-19(16)25(20-14-8-5-11-17(20)23-2)21-15-9-6-12-18(21)24-3/h4-15H,1-3H3
InChI Key
IIOSDXGZLBPOHD-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
下記のための触媒:
  • 単純なアルケンのアリル置換
  • 鈴木カップリング反応
  • 1,3-ブタジエンと各種アルコールのテロマー化
  • キノリン類の水素化反応
  • アミノ化/直接アリール化
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
710563-1G:
710563-VAR:
710563-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)