Merck
698253
Sigma-Aldrich
トリス(3,5-ジメチルフェニル)ホスフィン
96%
別名:
トリ-3,5-キシリルホスフィン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)2C6H3]3P
CAS番号:
分子量:
346.44
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
形状
powder
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
160-165 °C
官能基
phosphine
SMILES記法
Cc1cc(C)cc(c1)P(c2cc(C)cc(C)c2)c3cc(C)cc(C)c3
InChI
1S/C24H27P/c1-16-7-17(2)11-22(10-16)25(23-12-18(3)8-19(4)13-23)24-14-20(5)9-21(6)15-24/h7-15H,1-6H3
InChI Key
XRALRSQLQXKXKP-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の反応の触媒です。
  • Cu/ジホスフィン-触媒による、複素環芳香族ケトンおよびエノンの不斉水素化
  • 高度に選択的な、ロジウム触媒による水素化反応
  • 特権的なシリコン立体中心シラナフタレンの調製における、古典的分割と速度論的分割の比較
Si-立体中心シランとの脱水素的Si-Oカップリングによる、Cu-H-触媒性の立体選択的シリル化を介した、供与体官能化第二級アルコールの速度論的分割に用いる
不斉触媒におけるシリコン‐立体中心シランの、立体配座固定の比較研究に用いる
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
698253-VAR:
698253-1G:
698253-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Daichi Kakizoe et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 46(43), 14804-14811 (2017-10-19)
We report the synthesis and photophysical properties of Cu(i) complexes with 1,10-phenanthroline (phen) and monodentate phosphine ligands. Single crystal X-ray structural analysis revealed that these have three-coordinated trigonal planar geometries. We also found that one of them, [Cu(phen)(Johnphos)]BF