Merck
710512
Sigma-Aldrich
L-アラニン-3-13C,2,3,3-d3
97 atom % D, 98 atom % 13C, 98% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CD2HCD(NH2)CO2H
分子量:
93.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % 13C
97 atom % D
アッセイ
98% (CP)
形状
powder
テクニック
bio NMR: suitable
mp
314.5 °C (dec.)
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H][13CH]([2H])[C@]([2H])(N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1+1D2,2D
InChI Key
QNAYBMKLOCPYGJ-UVUHICNDSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。