Merck
607800
Sigma-Aldrich
L-Alanine-13C3, d4
98 atom % 13C, 98 atom % D, 95% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CD313CD(NH2)13CO2H
分子量:
96.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % 13C
98 atom % D
アッセイ
95% (CP)
形状
solid
mp
315 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+7
SMILES記法
O[13C]([13C](N)([2H])[13C]([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i1+1D3,2+1D,3+1
InChI Key
QNAYBMKLOCPYGJ-MATZGMSTSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
607800-VAR:
607800-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)