Merck
707333
Sigma-Aldrich
2-クロロ-4-ピリジンカルボキシアルデヒド
97%
別名:
2-クロロイソニコチンアルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H4ClNO
CAS番号:
分子量:
141.56
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
liquid
mp
46-50 °C
官能基
aldehyde
chloro
SMILES記法
Clc1cc(C=O)ccn1
InChI
1S/C6H4ClNO/c7-6-3-5(4-9)1-2-8-6/h1-4H
InChI Key
UFPOSTQMFOYHJI-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
707333-BULK:
707333-250MG:
707333-1G:
707333-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)