Merck
586730
Sigma-Aldrich
L-アラニン-3-13C,3,3,3-d3
99 atom % D, 99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
13CD3CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
93.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
99 atom % D
テクニック
bio NMR: suitable
mp
289 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H][13C]([2H])([2H])C(N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/i1+1D3
InChI Key
QNAYBMKLOCPYGJ-KQORAOOSSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
586730-BULK:
586730-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)