Merck
709522
Sigma-Aldrich
3-Quinolineboronic acid
別名:
(3-キノリニル)ボロン酸, (3-キノリル)ボロン酸, キノリン-3-イルボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H8BNO2
CAS番号:
分子量:
172.98
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
形状
solid
mp
191-196 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OB(O)c1cnc2ccccc2c1
InChI
1S/C9H8BNO2/c12-10(13)8-5-7-3-1-2-4-9(7)11-6-8/h1-6,12-13H
InChI Key
YGDICLRMNDWZAK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
無水物が含まれていることがあります(含有量不定)
アプリケーション
以下の反応物質です。
  • 薬剤耐性ウイルスに抗ウイルス活性をもつ、P1置換対称ベースのHIVプロテアーゼインヒビターの調製
  • 連続フローにおけるヘテロアリールハライドとの鈴木宮浦クロスカップリングを介する、ヘテロビアリールの調製
  • TGF-1とアクチビンAのシグナル伝達インヒビターとしての、Phとヘテロ環式(ピリジニル)ピラゾリル)ピリジンの調製
  • 銅媒介性のトリフルオロメチル化
  • ジハロヘテロ芳香族化合物の位置選択的鈴木カップリングを介する、コンブレタスタチンアナログの合成と生理活性
  • 鈴木宮浦クロスカップリング反応
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
709522-VAR:
709522-1G:
709522-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Manabu Nakazono et al.
Clinica chimica acta; international journal of clinical chemistry, 436, 27-34 (2014-05-13)
Various styrylbenzene compounds were synthesized and evaluated as mainly Aβ amyloid sensors. These compounds, however, cannot be used for detecting amyloid deposition in peripheral nerves because of the inherent sensitivity of the compounds. These compounds often generate false positives especially